Learn More
Techne™ Refrigerated Bath
Codice prodotto. 11553769
Click to view available options
Modello:
RB-12A
RB-5A
Capacità (sistema metrico):
7 L
12 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11553769
Marca: Techne™ 1221204
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Handles wide range of temperatures
  • Built-in refrigeration for efficient cooling
  • Robust stainless steel construction makes for easy cleaning
Specifica
Capacità (sistema metrico) 7 L
Capacità di raffreddamento 20°C at 145W, 0°C at 145W, -10° C at 110W
Gamma di temperatura -20°C to +100°C
Features Circulating bath with integrated refrigeration unit, Temperature range from -35°C to +100°C, Robust stainless-steel construction, Three models of refrigerated bath available: 7, 12, 22 liter,3 year warranty.
Modello RB-5A
Warranty 3 Years
Tensione 230 V
Frequenza 50/60 Hz