Learn More
Techne™ Refrigerated Bath
Click to view available options
Modello:
RB-12A
RB-5A
Capacità (sistema metrico):
7 L
12 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Built-in refrigeration for efficient cooling
- Robust stainless steel construction makes for easy cleaning
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 7 L |
| Capacità di raffreddamento | 20°C at 145W, 0°C at 145W, -10° C at 110W |
| Gamma di temperatura | -20°C to +100°C |
| Features | Circulating bath with integrated refrigeration unit, Temperature range from -35°C to +100°C, Robust stainless-steel construction, Three models of refrigerated bath available: 7, 12, 22 liter,3 year warranty. |
| Modello | RB-5A |
| Warranty | 3 Years |
| Tensione | 230 V |
| Frequenza | 50/60 Hz |