Learn More
Taylor Wharton™ LS750B Cryostorage System
Codice prodotto. 11718509
Click to view available options
Capacità:
750 Vials
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11718509
Marca: Taylor Wharton™ LS750B
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ruggedly constructed, conveniently designed cryostogenic storage dewar. Taylor Wharton™ LS750B Cryostorage System includes a lockable lid.
  • Rugged construction
  • Convenient storage system
  • Superior vacuum performance
  • Lockable lids
  • Optional added security
Specifications
Capacità (sistema metrico) 35 L
Tipo di chiusura Lid
Tipo Cryo Box
Capacità 750 Vials
Larghezza (sistema metrico) 478 mm
Altezza (sistema metrico) 681 mm