Learn More
Horst™ Regulator
Click to view available options
Temperatura massima (sistema metrico):
200°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Temperatura massima (sistema metrico) | 200°C |
| Temperature Range (Metric) | 0°C to 200°C |
| Tipo | Regulator |