Learn More
Reichert™ Rifrattometri digitali portatili
Codice prodotto. p-3412358
Click to view available options
Accuracy:
±0.0002 nd, ±0.2% Brix
±0.1%
0.3°C Glycol, 0.003 sp. gr. battery electrolyte, 1°C windshield fluid
5°C
Risoluzione:
0.0001 nd, 0.1% Brix
0.1%
0.3°C Glycol, 0.003 sp. gr. battery electrolyte, 1°C windshield fluid
5°C
Compensazione della temperatura:
20°C
da 10 a 40 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10440274
Marca: Reichert™ 13940000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Meter, carrying case, batteries, instructions
Big features and performance in a small package
These versatile pocket refractometers are easy to use and provide quick results. Economical to operate, they provide 10,000+ measurements on two AAA batteries.
  • LCD readout switches between Refractive Index and % Brix modes
  • Wide measurement ranges of 1.3330 to 1.4465 RI and 0.0 to 62.0% Brix cover most applications
  • High-contrast five-digit display shows complete measurement—no scrolling of digits
  • Automatic readings in seconds at the push of a button—no need to rely on user interpretation of a shadowline
  • Electronic automatic temperature compensation from 10° to 40°C (50° to 104°F) for accurate measurements indoors or outdoors
  • Battery: 2 x “AAA”; Automatic power-off mode extends battery life beyond 10,000 measurements; battery life indicator is displayed when the unit is powered on
  • Rugged housing; water resistant and dustproof
  • Rubber grips on each side provide an anti-slip grip
  • Display: direct reading LCD panel; switchable between RI and Brix scales
  • Resolution: 0.0001 RI units; 0.1% Brix
  • Accuracy: ±0.0002 RI, ±0.2% Brix
  • Water calibration
  • Temperature Accuracy: ±0.1°C
Certifications
CE, RoHS e WEEE
Compliance
Resistenza a polvere/acqua IP65
Warranty
Un anno
Specifica
Tipo Handheld Digital Dual-scale Refractometer
Indice di rifrazione Da 1.33 a 1.45
Calibrazione Acqua distillata
Accuracy ±0.0002 nd, ±0.2% Brix
Risoluzione 0.0001 nd, 0.1% Brix
Display LCD
Tipo di bilancia Brix TC, Refractive Index and Refractive Index TC
Tipo di illuminazione LED da 589 nm
Da utilizzare con (applicazione) Facili da utilizzare, garantiscono risultati rapidi
Include Misuratore, valigetta di trasporto, batterie, istruzioni
Certificazione/Conformità IP65, RoHS, WEEE, CE
Peso (sistema imperiale) 3.5 oz.
Peso (sistema metrico) 100 g
Dimensioni (L x P x A) 3.9 x 2.13 x 1.06 pollici (99 x 54.1 x 26.9 mm)
Altezza (sistema imperiale) 1.06 in.
Altezza (sistema metrico) 26.9 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 99 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.13 in.
Larghezza (sistema metrico) 54.1 mm
Compensazione della temperatura da 10 a 40 °C