Learn More
Reinecke Salt, Honeywell™
Codice prodotto. 15628070 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 15628070
Marca: Honeywell Research Chemicals R412625G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Suitable for use as a reagent for choline determination
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13573-16-5
Numero MDL MFCD00066638
Specifica
Materiale o nome chimico Reinecke salt
Punto di fusione 268°C to 272°C
Forma fisica Solid
Quantità 25 g
Formula lineare NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 336.43g/mol
Imballaggio Flacone in polietilene