Learn More
Reinecke Salt, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
25g
Descrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Reinecke salt |
| Punto di fusione | 268°C to 272°C |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 25 g |
| Formula lineare | NH4[Cr(NH3)2(SCN)4] |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 336.43g/mol |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |