Learn More
BINDER™ Ventola, rafforzata
Codice prodotto. p-7237260 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Chambres de séchage et de chauffage BINDER FD 720 avec convection forcée
Chambres de séchage et de chauffage BINDER FED 720 avec convection forcée et fonctions de minuterie améliorées
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16404059
Marca: BINDER™ 80121062
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ventola rafforzata per maggiori velocità di ricambio d'aria, inclusa capacità di riscaldamento rafforzata per un tempo di riscaldamento più rapido e un migliore tempo di recupero.
  • 400 V option model
  • Increases air change rates
  • Uprated heat output for faster heating up time and improved recovery time
  • For use with temperatures up to 300°C
  • Not for use in conjunction with load management option
Specifica
Descrizione Ventilateur, renforcé - Modèle en option de 400 V, pour des vitesses de renouvellement d’air accrus, y compris une production de chaleur plus élevée pour un temps de chauffe plus rapide et un temps de récupération amélioré ; Max. 300°C ; Non associé à l’option de gestion de charge
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chambres de séchage et de chauffage BINDER FD 720 avec convection forcée
Temperatura (sistema metrico) Jusqu’à 300°C
Tipo Lüfter
Da utilizzare con (applicazione) Höhere Luftwechselraten, einschließlich erhöhter Wärmeabgabe
Tensione 400 V