Learn More
BINDER™ Capacità di riscaldamento, rafforzata
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Heating power increased by additional 60% (600 W).
Specifica
Specifica
| Descrizione | Capacità di riscaldamento, rafforzata - esecuzione 120/230 V, per un tempo di riscaldamento più rapido e un migliore tempo di recupero; fino a max. 300 °C; non in abbinamento con l'opzione gestione del carico |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER FD 56 |
| Materiale | Steel |
| Temperature Range (Metric) | Ambient to 300°C |
| Tipo | Heating Element |