Learn More
BINDER™ Camera interna, rinforzata
Codice prodotto. p-7237275 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Chambres de séchage et de chauffage BINDER ED 720 avec convection naturelle
Chambres de séchage et de chauffage BINDER FD 720 avec convection forcée
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16414459
Marca: BINDER™ 80121827
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This Reinforced Inner Chamber increases the maximum total load to 350 kg for assorted BINDER™ Drying and Heating Chambers.
  • Increases capacity to accomodate up to 350 kg
  • For use with assorted BINDER™ Drying and Heating Chambers
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 771.62 lb.
Descrizione Chambre intérieure renforcée - Charge totale max. de 350 kg
Capacità (sistema metrico) 350 kg
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chambres de séchage et de chauffage BINDER ED 720 avec convection naturelle
Tipo Chambre intérieure
Tensione 400 V