missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Reinforced Inner Chamber

Codice prodotto. 16434049 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16434049

Marca: BINDER™ 80121053

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For Use With: FD 56

  • Max. total load of 85 to 350 kg

Specifica

Descrizione Camera interna, rinforzata - carico complessivo max. 85 kg
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispositivi BINDER FD 56
Capacità Max. load 85 kg
Materiale Stainless Steel
Tipo Reinforced Chamber
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato