Learn More
Brady™ Reinforced Photoluminescent Aluminum Anti-Slip Strip
Codice prodotto. 11776645
Click to view available options
Colore:
Photoluminescent
Photoluminescent, Black
Dimensioni (L x P):
0.80 m x 30 mm
0.80 m x 50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11776645
Marca: Brady™ 251932
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The self-adhesive Reinforced Photoluminescent Aluminum Anti-Slip Strip is ideal for marking the edges of stairs and doorways. Available in different luminous intensities.
  • Self-adhesive aluminium anti-skid strip is ideal for marking the edges of stairs and doorways.
  • Available in different luminous intensities.
Specifica
Descrizione Photoluminescent Anti-skid Strips - Aluminium High intensity / Striped
Dimensioni (L x P) 0.80 m x 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Exit and directional signs
Lunghezza (sistema imperiale) 2.6 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 0.8 m
Quantità confezione 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Spessore 0.148 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.97 in.
Larghezza (sistema metrico) 50 mm
Colore Photoluminescent, Black
Materiale Aluminum
Tipo Anti-skid Tape