Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene Beware of Hot Surface Warning Signs
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | PIC 315-TRI 100-B7527 |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Descrizione | Reinforced Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Warning signs Beware of hot surface |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Spessore | 0.369 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 120°C |
| Forma | Triangular |
| Vedi altri risultati |