Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene Eating and Drinking Prohibition Signs
Codice prodotto. 11720184
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11720184
Marca: Brady™ 222970
Solo null disponibili
Specifica
Alternate Part Number PIC 224-DIA 100-B7527
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Descrizione Reinforced Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 100 mm
Da utilizzare con (applicazione) Prohibition Signs Forbidden Food and Drink
Spessore 0.369 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Forma Round
Testo visualizzato Eating and Drinking Prohibited
Product Type Eating and Drinking Prohibited Signs
Colore Black on White