Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene Eating and Drinking Prohibition Signs
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | PIC 224-DIA 100-B7527 |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Descrizione | Reinforced Polypropylene |
| Diametro (sistema metrico) | 100 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Prohibition Signs Forbidden Food and Drink |
| Spessore | 0.369 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 120°C |
| Forma | Round |
| Testo visualizzato | Eating and Drinking Prohibited |
| Vedi altri risultati |