Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene Mandatory Breathing Protection Signs
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | PIC 267-DIA 100-B7527 |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Descrizione | Reinforced Polypropylene |
| Diametro (sistema metrico) | 100 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Mandatory Signs Use Breathing Protection |
| Spessore | 0.369 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 120°C |
| Forma | Round |
| Testo visualizzato | Use Breathing Protection |
| Vedi altri risultati |