Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene Mandatory Signs
Codice prodotto. 10010624
Click to view available options
Testo visualizzato:
Protective Gloves
Use Breathing Protection
Use Face Shield
Use Full Protective
Use Head Protection
Use Overshoes
Use Protective Hood
use Foot
Diametro (sistema metrico):
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10010624
Marca: Brady™ 252129
Solo null disponibili
Specifica
Alternate Part Number PIC 264-DIA 200-B7527
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Descrizione Reinforced Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 200 mm
Temperatura max (sistema metrico) 120°C
Spessore 0.369 mm
Forma Round
Testo visualizzato Use Full Protective
Product Type Mandatory Sign
Colore White on Blue