Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene Mandatory Signs
Click to view available options
Testo visualizzato:
Protective Gloves
Use Breathing Protection
Use Face Shield
Use Full Protective
Use Head Protection
Use Overshoes
Use Protective Hood
use Foot
Diametro (sistema metrico):
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | PIC 254-DIA 200-B7527 |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Descrizione | Reinforced Polypropylene |
| Diametro (sistema metrico) | 200 mm |
| Temperatura max (sistema metrico) | 120°C |
| Spessore | 0.369 mm |
| Forma | Round |
| Testo visualizzato | use Foot |
| Product Type | Mandatory Sign |
| Vedi altri risultati |