Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene No Photography Prohibition Signs
Codice prodotto. 11750184
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11750184
Marca: Brady™ 222973
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Descrizione Reinforced Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 100 mm
Da utilizzare con (applicazione) Prohibition Signs Photographing prohibited
Spessore 0.369 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Forma Round
Testo visualizzato No Photography Allowed
Product Type No Photographs Prohibition Sign
Colore Black on White