Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene Radioactive Warning Sign
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | PIC 304-TRI 200-B7527 |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Descrizione | Reinforced Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for indoor and outdoor safety signs |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Temperatura max (sistema metrico) | 120°C |
| Spessore | 0.369 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Forma | Triangular |
| Vedi altri risultati |