Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene Radioactive Warning Sign
10.85€ - 25.15€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Quantità | 1 Ea. |
Descrizione | Reinforced Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Used for indoor and outdoor safety signs |
Forma | Triangular |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10705695
|
Brady™
252208 |
200 mm |
10.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10597234
|
Brady™
252209 |
315 mm |
25.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Polypropylene | |
Reinforced Polypropylene | |
Triangular | |
Radioactive Warning Sign |
1 Ea. | |
Used for indoor and outdoor safety signs | |
Warning of Radioactive materials or radiation ioniserenden | |
Black on Yellow |