Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene Warning Safety Signs
Click to view available options
Testo visualizzato:
CAUTION Hot Surface Pictogram
Danger Zone Warning Pictogram - !
Altezza (sistema metrico):
100 mm
178 mm
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC 315-TRI 200-B7527 |
| Materiale | Polypropylene |
| Descrizione | Reinforced Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for a wide variety of applications both indoors and outdoors |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Spessore | 0.369 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 120°C |
| Forma | Triangular |
| Vedi altri risultati |