Learn More
BINDER™ Reinforced Rack
Codice prodotto. 30238242 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
KB/KB PRO 1060, KBF/KBF PRO 1060
KB/KB PRO 720, KBF/KBF PRO 720
KB/KBF/KB PRO/KBF PRO 260/470
KBF 130, KBF PRO 130
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30238242
Marca: BINDER™ 80122412
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Reinforced shelf rack in-set with pair of retaining U-rails, for use with climate chambers and cooling incubator chambers.
  • Shelf rack made of stainless steel
  • Includes set of U-rails
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) KBF 130, KBF PRO 130
Materiale Stainless Steel
Tipo Rack