Learn More
Memmert™ Reinforced Stainless Steel Grid
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Consider max. loading of chamber; electropolished, max. loading 60 kg
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | IPP110eco |