Learn More
Memmert™ Reinforced Stainless Steel Shelf
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
HPP1060eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP750eco
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With guide bars and fixing screws
- Requires option K1
- Consider max. loading of chamber; max. loading 60 kg
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | HPP750eco |
| Materiale | Stainless Steel |