Learn More
Memmert™ Reinforced Stainless Steel Shelf
Codice prodotto. 17189624 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
HPP1060eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP750eco
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17189624
Marca: Memmert™ HPP1060ecoB32549
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Additional reinforced stainless steel shelf for reinforced chamber option
  • With guide bars and fixing screws
  • Requires option K1
  • Consider max. loading of chamber; max. loading 60 kg
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) HPP1060eco
Materiale Stainless Steel