Learn More
Ebro Electronic™ AX 400 / RB 1691 B-S Scatola relè
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Therm. pointed probe (Needle length: 120 mm, dia. 3 mm), cable 1.5m
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Electronic Contact Thermometer GFX 460 |
| Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Modello | AX 400 |
| Peso (sistema metrico) | 1.2 kg |
| Product Type | Relais Box |
| Larghezza (sistema metrico) | 180 mm |