missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Relugolix, MedChemExpress

Codice prodotto. 16429607
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16429607

Marca: Medchem Express HY16474

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Relugolix (TAK-385) is a potent, orally active, nonpeptidic gonadotropin-releasing hormone (GnRH) antagonist. Relugolix possesses high affinity and potent antagonistic activity for human receptor (binding IC50=0.33 nM) and monkey receptor (IC50=0.32 nM) compared with TAK-013 (HY-100209). Relugolix is used for the study of sex-hormone-dependent diseases, such as including endometriosis, uterine fibroids and prostate cancer et al.

Relugolix (TAK-385) is a potent, orally active, nonpeptidic gonadotropin-releasing hormone (GnRH) antagonist. Relugolix possesses high affinity and potent antagonistic activity for human receptor (binding IC50=0.33 nM) and monkey receptor (IC50=0.32 nM) compared with TAK-013 (HY-100209). Relugolix is used for the study of sex-hormone-dependent diseases, such as including endometriosis, uterine fibroids and prostate cancer et al.

Specifica

Materiale o nome chimico Relugolix
CAS 737789-87-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H27F2N7O5S
Quantità 5 mg
Sinonimo TAK-385
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (160.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NOC)NC1=CC=C(C(S2)=C(CN(C)C)C(C(N3C4=NN=C(OC)C=C4)=O)=C2N(CC5=C(F)C=CC=C5F)C3=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 623.63
Peso formulazione 623.63
Percent Purity 99.51%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato