Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, E. coli Polyvalent
Click to view available options
Descrizione:
E. coli Polyvalent 2
E. coli Polyvalent 3
E. coli Polyvalent 4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Remel Agglutinating Sera, E. coli Polyvalent is used for serological identification of E. coli by slide and/or tube agglutination tests.
Specifica
Specifica
| Descrizione | E. coli Polyvalent 2 |
| Analiti rilevabili | E. coli |
| Tipo | Agglutinating Sera |
| Tipo di imballaggio | 2 mL/Vial |
| Quantità | 2 mL |
| Specificità | types O26, O55, O111, O119, O126 |