Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Haemophilus influenzae
Click to view available options
Descrizione:
Haemophilus influenzae Type A
Haemophilus influenzae Type B
Haemophilus influenzae Type C
Haemophilus influenzae Type D
Haemophilus influenzae Type E
Haemophilus influenzae Type F
Dimensione della confezione:
2mL
Pezzo
Descrizione
Remel Agglutinating Sera are used for serological identification of H. influenzae by rapid slide agglutination test and CIE procedures.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Haemophilus influenzae Type C |
| Analiti rilevabili | H. influenzae |
| Tipo | Agglutinating Sera |