Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Neisseria meningitidis
Codice prodotto. 13245589
Click to view available options
Descrizione:
Group A
Group B
Group C
Group D
Group W135
Dimensione della confezione:
2mL
Codice prodotto. 13245589
Marca: Thermo Scientific™ R30166801
Used for serological identification of N. meningitidis by rapid slide agglutination and CIE procedures.
Remel Agglutinating Sera are used for serological identification of N. meningitidis by rapid slide agglutination and CIE procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Group A
Marchio CE Yes
Analiti rilevabili N. meningitidis
Tipo Neisseria Meningitidis Test Kit
Organism Group Group A
Target Organism Class Neisseria Meningitidis