Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Neisseria meningitidis
Codice prodotto. p-4529065
Click to view available options
Descrizione:
Group A
Group B
Group C
Group D
Group W135
Dimensione della confezione:
2mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13255589
Marca: Thermo Scientific™ R30166901
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Used for serological identification of N. meningitidis by rapid slide agglutination and CIE procedures.
Remel Agglutinating Sera are used for serological identification of N. meningitidis by rapid slide agglutination and CIE procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descrizione Group C
Marchio CE Yes
Analiti rilevabili N. meningitidis
Tipo Neisseria Meningitidis Test Kit
Organism Group Group C
Quantità Each
Target Organism Class Neisseria Meningitidis
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado