Learn More
Thermo Scientific™ Siero agglutinante Remel™, Salmonella H
Used for identification of flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
115.00€ - 407.00€
Specifica
Set di controllo | Positive |
---|---|
Analiti rilevabili | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta |
Tipo | Agglutinating Sera |
Tipo di imballaggio | 2 mL/Vial |
Quantità | 2 mL |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Analiti rilevabili | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Analiti rilevabili | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13245579
|
Thermo Scientific™
R30161601 |
Salmonella H (i) | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
129.00€
2mL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11933342
|
Thermo Scientific™
R30160401 |
Salmonella H © | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
121.00€
2mL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11983332
|
Thermo Scientific™
R30160201 |
Salmonella H (a) | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
121.00€
2mL |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11923332
|
Thermo Scientific™
R30161001 |
Salmonella H (G) Polyvalent, for gm, gp, fg, gq, fgt, gms, gmt, gt, gmq, gpu | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
142.00€
2mL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12719290
|
Thermo Scientific™
R30160801 |
Salmonella H (enx) | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11923342
|
Thermo Scientific™
R30160301 |
Salmonella H (b) | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
125.00€
2mL |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12749290
|
Thermo Scientific™
R30161101 |
Salmonella H (f, g) | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
236.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12789280
|
Thermo Scientific™
R30160501 |
Salmonella H (d) | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
216.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12667429
|
Thermo Scientific™
R30163301 |
Salmonella H (1, 2) | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
129.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12677429
|
Thermo Scientific™
R30163401 |
Salmonella H (1, 5) | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
407.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12687429
|
Thermo Scientific™
R30163501 |
Salmonella H (1, 6) | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12759290
|
Thermo Scientific™
R30161201 |
Salmonella H (gm) | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
374.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12677499
|
Thermo Scientific™
R30858501 |
Salmonella H Polyvalent, Phases 1 and 2 | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
131.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12759300
|
Thermo Scientific™
R30162201 |
Salmonella H™ | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12709290
|
Thermo Scientific™
R30160701 |
Salmonella H (eh) | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12749280
|
Thermo Scientific™
R30160101 |
Salmonella H Rapid Diagnostic 3 (d, E, G, k) | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12719300
|
Thermo Scientific™
R30161801 |
Salmonella H (L) Polyvalent, for lv, lw, lz13, lz28, lz38, lz40 | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12660008
|
Thermo Scientific™
R30162301 |
Salmonella H (y) | Salmonella H Antigen | 2 mL |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13265579
|
Thermo Scientific™
R30163201 |
Salmonella H Polyvalent, Phase 2 (1, 2, 5, 6, 7) | Salmonella H Antigen | 2 mL |
130.00€
2mL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12697579
|
Thermo Scientific™
R30959801 |
Salmonella H Rapid Diagnostic 1 (b, d, E, r) | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12623658
|
Thermo Scientific™
R30959901 |
Salmonella H Rapid Diagnostic 2 (b, E, k, L) | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
124.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12617429
|
Thermo Scientific™
R30162801 |
Salmonella H (z27) | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
13235579
|
Thermo Scientific™
R30160601 |
Salmonella H (E) Polyvalent, for eh, enx, enz15 | Salmonella H Antigen | 2 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12697429
|
Thermo Scientific™
R30163601 |
Salmonella H (1, 7) | Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | 2 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Remel Agglutinating Sera, Salmonella H is used for identification of flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
- Select sera also for use as positive controls for stained Salmonella suspensions
Specifica
Positive | |
Agglutinating Sera | |
2 mL |
Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta | |
2 mL/Vial |