Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Salmonella O Polyvalent
Codice prodotto. p-4529151
Click to view available options
Descrizione:
Salmonella O polivalente (gruppo A - G)
Salmonella O polivalente (gruppo A - S)
Dimensione della confezione:
2mL
Pezzo
Codice prodotto. 12627499
Marca: Thermo Scientific™ R30858101
Used for identification of somatic O antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
Remel Agglutinating Sera, Salmonella O is used for identification of somatic O antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
  • Select sera also for use as positive controls for stained Salmonella suspensions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Set di controllo Positive
Descrizione Salmonella O polivalente (gruppo A - G)
Analiti rilevabili Antigeni O di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta
Tipo Agglutinating Sera
Materiale Polyvalent
Organism Group Group A-G
Tipo di imballaggio 2 ml/flacone
Quantità 2 ml
Target Organism Class Salmonella O