Learn More
Thermo Scientific™ Siero agglutinante Remel™, Salmonella O
Codice prodotto. 12683638
Click to view available options
Descrizione:
Factor 10 (group E1)
Factor 11 (group F)
Factor 13, 22 (group G)
Factor 14 (group H)
Factor 15 (group E2)
Factor 16 (group I)
Factor 19 (group E4)
Factor 2 (group A)
Factor 27 (group B)
Factor 39 (group Q)
Factor 4 (group B )
Factor 5 (group B)
Factor 6, 7 (group C1)
Factor 8 (group C2)
Factors 3, 10, 15, 19 (group E)
Fattore Salmonella O 9 (gruppo D)
Dimensione della confezione:
2mL
Pezzo
Codice prodotto. 12683638
Marca: Thermo Scientific™ R30958301
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Serologically identify somatic O antigens of Salmonella strains by slide agglutination test using Agglutinating Sera, Salmonella O.
Serologically identify somatic O antigens of Salmonella strains by slide agglutination test for epidemiological and diagnostic purposes using Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Salmonella O. The sera are absorbed to remove agglutinins for other Salmonella antigens and the paracolon α agglutinin. Salmonella Somatic Agglutinating Sera (ZC series) are intended for the identification of O antigens.
  • Select sera also for use as positive controls for stained Salmonella suspensions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Set di controllo Positive
Descrizione Factor 19 (group E4)
Analiti rilevabili Antigeni O somatici di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta
Tipo Agglutinating Sera
Organism Group Group E4
Tipo di imballaggio 2 mL/Vial
Quantità 2 mL
Target Organism Class Salmonella O