missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Butterfield's 99mL Phosphate Buffer
Click to view available options
Quantità:
72 x 99 mL
Dimensione della confezione:
72 confezioni
Descrizione
Thermo Scientific™ Remel Butterfield's 99mL Phosphate Buffer (pH 7.2 stock solution) formulation is used in food, dairy and pharmaceutical testing as referenced in AOAC, APHA, FDA, USDA and USP test methods.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Phosphate Buffer, Butterfield's 99mL |
| Formato | White Cap - 99mL/Bottle |
| Product Type | Buffer Solution |
| Tipo di imballaggio | 72/Case |
| Quantità | 72 x 99 mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto