Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Crystal Violet
Codice prodotto. p-4525083
Click to view available options
Quantità:
Each
Dimensione della confezione:
250mL
Codice prodotto. 11982952
Marca: Thermo Scientific™ R40052
Thermo Scientific™ Remel Gram Crystal Violet is a primary stain in Gram stain procedures.
Thermo Scientific™ Remel Gram Crystal Violet is a primary stain in Gram stain procedures.
  • For qualitative procedures to differentiate gram-positive from gram-negative microorganisms
  • Selected Gram stains are CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Crystal Violet
Quantità Each
Certificazione/Conformità CE Marked
Volume (sistema metrico) 250 mL
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.