Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Safranin
Codice prodotto. p-4525100
Click to view available options
Quantità:
Each
Dimensione della confezione:
250mL
Codice prodotto. 11923972
Marca: Thermo Scientific™ R40058
Thermo Scientific™ Remel Gram Safranin is a counterstain used in Gram stain procedures.
Thermo Scientific™ Remel Gram Safranin is a counterstain used in Gram stain procedures.
  • For qualitative procedures to differentiate gram-positive from gram-negative microorganisms
  • Selected Gram stains are CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Safranin
Quantità Each
Certificazione/Conformità CE Marked
Volume (sistema metrico) 250 mL
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.