Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Settling Plate, Sterile, Sabouraud Dextrose Agar w/Lecithin, Polysorbate 80
Codice prodotto. 17435539
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 17435539
Marca: Thermo Scientific™ R111883
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ Remel Settling Plate Sterile Sabouraud Dextrose Agar w/Lecithin and Polysorbate 80 facilitates cultivation of yeast and fungi.
Thermo Scientific™ Remel Settling Plate Sterile Sabouraud Dextrose Agar w/Lecithin and Polysorbate 80 facilitates cultivation of yeast and fungi.
  • Double bagged and gamma-irradiated with a third sterile bag enclosed for transporting plates to the laboratory
  • Sterile 85mm plates are manufactured in a cleanroom (SAL=106)
  • 100mm and 150mm plates are manufactured in an environmentally controlled environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Settling Plate Sterile Sabouraud Dextrose Agar w/Lecithin w/Polysorbate 80
Formato 13mm x 85mm Plate - Double + Bag
Product Type Agar
Quantità 10/Pk.
Not intended for IVD use.