Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ XLD Agar
Codice prodotto. 12968244
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 12968244
Marca: Thermo Scientific™ R459902
Remel XLD Agar is used for the isolation and differentiation of enteric pathogens.
Remel XLD Agar is used for the isolation and differentiation of enteric pathogens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Industrial Reference: USP
Descrizione XLD Agar
Forma Powder
Product Type Agar
Quantità 500 g
Resa For 9.0L medium
Per uso esclusivo in laboratorio