Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Display LED digitale remoto per monitor
Codice prodotto. 16268821
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
2 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
16268821 2 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16268821 Fornitore PureAire Monitoring Systems, Inc. N. del fornitore 99091
Spedizione stimata: 22-01-2027
L'indicatore di allarme digitale remoto fornisce informazioni continue sullo stato del monitor per la carenza di ossigeno PureAire mediante il mirroring a distanza del display e del pannello di allarme del monitor. Un ampio display luminoso a LED rosso illumina continuamente la lettura di O2 dal monitor per ossigeno fino a 75 metri.
  • Display luminoso a concentrazione digitale a LED rosso da 1 in.
  • LED di stato per allarme e guasto incorporati
  • Soglie di allarme a doppio livello selezionabili dall'utente
  • Il segnalatore acustico incorporato avvisa il personale in caso di basso o elevato tenore di ossigeno
  • Segnalatore acustico a due toni che distingue tra allarme 1 e allarme 2
  • Visualizza lo stato generale del monitor per ossigeno
  • L'indicatore di allarme digitale remoto fornisce informazioni continue sullo stato dei monitor o degli analizzatori per la carenza di ossigeno PureAire mediante il mirroring a distanza del display del monitor. Un ampio display luminoso a LED rosso illumina continuamente la lettura di O2 dal monitor per ossigeno fino a 76 metri di distanza.
  • È possibile selezionare due singole soglie di allarme per attivare i LED di allarme visivo e il segnalatore acustico. I LED ad alta intensità si illuminano ogni volta che vengono superati i livelli di allarme preimpostati. È inoltre incluso un ulteriore indicatore LED di guasto per gli errori di sistema. L'indicatore di allarme digitale remoto dispone di un segnalatore acustico integrato da 90 dB per avvisare il personale in caso di condizioni di non sicurezza.
  • Si collega a un monitor per ossigeno utilizzando un cavo schermato a 3 fili del diametro di 1,02 mm.
  • Il display remoto può anche essere collegato a un controllore logico programmabile (PLC), offrendo contemporaneamente indicazioni di allarme e di stato in diversi punti all'interno dello stabilimento.
Warranty
2 anni
Specifica
Descrizione Horn Sound Output 80 – 85 db
Dimensioni (L x P x A) 2 x 4.6 x 3.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Altezza (sistema metrico) 88.9 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +122°F
Temperature Range (Metric) -40 to +50°C
Tensione 24 VDC
Warranty 2 Year after ETD
Peso (sistema imperiale) 1.1 lb.
Peso (sistema metrico) 0.5 kg
Larghezza (sistema imperiale) 4.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 116.84 mm