Learn More
GA International Removable Blackout Labels on Large Roll
Codice prodotto. p-200104557
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
22.9 x 19.1 mm
23.8 x 23.8 mm
29.7 x 7.1 mm
Colore:
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
pezzi 6000
Codice prodotto. 17804646
Marca: GA International AZA152NPC36WH
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Opaque labels that will obscure all pre-existing information and are removable and repositionable.
  • Unique opaque design allows the labels to obscure all pre-existing information
  • Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without damaging information underneath nor leaving adhesive residue
  • Ideal for relabeling microscope slides
  • Intended for use with all major brands of thermal-transfer printers
Specifica
Tipo di adesivo Removable
Rivestimento None
Colore White
Finitura Medium Gloss
Formato Rotolo
Materiale Thermoplastic Film
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Etichette per riga 1 Label
Quantità 6000/Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -20°C to +100°C
Dimensions (LxW) 22.9 x 19.1 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 19.1 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.9 mm
Diametro (sistema imperiale) 3 in.
Diametro (sistema metrico) 76.2 mm
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.