Learn More
Thermo Scientific™ Renin Substrate Tetradecapeptide, Rat
Codice prodotto. p-5388088
Click to view available options
Quantità substrato:
1mg
5mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 15448119
Marca: Thermo Scientific™ J66671.#0
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For cellular and molecular biology applications
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White to off-white
Forma Lyophilized
Peso molecolare 1823.08
Requisiti di stoccaggio -30° to -10°C
Quantità substrato 5mg
For Research Use Only