Learn More
Thermo Scientific™ Repair Kits for Thermo Scientific™ Plunger-in-Needle Syringes
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PIN Syringe 365B0531
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Thermo Scientific™ Repair Kits for Thermo Scientific Plunger-in-Needle Syringes extend the life and performance and reduce cost per use of syringes.
- Repair kits for plunger in needle syringes contain both the plunger and needle, which must be changed together
Includes: Plunger, 1; Needle, 1
Specifica
Specifica
| Descrizione | For PIN syringe 365B0531 |
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2.7559 in. |
| Product Type | Syringe Repair Kit |
| Volume (sistema metrico) | 1 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 70 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PIN Syringe 365B0531 |
| Tipo di collegamento | Plunger-In |