Learn More
BRAND™ Repair Set for Transferpettor™
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1, 2, 5 μL
10 μL
100 and 200 μL
20 and 25 μL
50 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Includes 1 allen key, 1 piston rod with fitted PTFE seal, 1 calibrating gauge, 1 screwdriver, 3 clamping discs, 1 fixing screw, 3 PTFE seals
- Mounting block included for capacities of 20μL and up
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DE-M marked |
| Volume (sistema metrico) | 50 μL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Transferpettor™ |
| Include | Green mounting block |
| Quantità | 1 Each |