Learn More
Corning™ Step-R™ Repeating Pipettor Syringe Tips, Sterile
Corning™ Step-R™ Repeating Pipettor Syringe Tips, Sterile provide precise, positive-displacement dispensing of viscous or volatile liquids.
35.02€ - 197.21€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO8655 ISO11137 |
Materiale | Polypropylene |
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Dispensing of viscous and volatile liquids |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15823905
|
Corning™
6628 |
0.05 mL |
197.21€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15833905
|
Corning™
6629 |
0.5 mL |
92.61€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15843905
|
Corning™
6630 |
1.25 mL |
92.61€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15853905
|
Corning™
6631 |
2.5 mL |
92.61€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15863905
|
Corning™
6632 |
5 mL |
92.61€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15873905
|
Corning™
6633 |
12.5 mL |
92.61€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15883905
|
Corning™
6634 |
25 mL |
35.02€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15893905
|
Corning™
6635 |
50 mL |
37.40€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ideal for viscous, dense and volatile liquides
- Minimum increments printed on the syringe itself
- Accurately deliver selected dose
- Made from high quality polypropylene and polyethylene
- Pyrogen-, ATP-, RNase-, and DNase-free
Specifica
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Dispensing of viscous and volatile liquids |
ISO8655 ISO11137 | |
Sterile |