Learn More
MP Biomedicals Repetitive Dispenser
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 to 2.5 μL Dispensing
50 to 250 μL Dispensing
Dimensione della confezione:
1 foglio
Descrizione
- Highly precise (< 1% CV precision).
- Research Use Only (RUO). Ready for CE IVD labeling of clinical applications.
- Polypropylene construction.
Specifica
Specifica
| Quantità | 1/Pk. |
| Tipo | Repetitive Dispenser |
| Da utilizzare con (applicazione) | Repeat, precise liquid dispensing |
| Materiale | Polypropylene |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 to 2.5 μL Dispensing |