Learn More
Gilson™ Puntali non sterili per pipette Repetman™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12609611 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 mL
0.5 mL
1.25 mL
2.5 ml
5 ml
12.5 ml
25 mL
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 12609611
Marca: Gilson™ F164570
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured from polypropylene. Gilson™ Repetman™ Non-sterile Pipet Tips are accurate and precise for viscous, dense, volatile or hot liquids.
  • Positive displacement pipettors, with automatic tip size identification of Gilson™ Repet-Tips to make the pipetting easier and faster
  • Allows continuous volume adjustment from 1μL to 50mL
  • Fully adapted and intuitive operations with three operation modes: pipetting, dispensing and automated dispensing
  • Easy to use with true pipetting rate detection and automated adjustment of dispensing rhythm
  • Easily charge the battery with automatic charging stand
  • Compatible with most standard syringe tips with its open system
  • High precision motorised drive and lightweight design virtually eliminate the risk of Repetitive Strain Injuries (RSI) Repetman™ is ideally suited for routine applications in the clinical, biological, chemical, food and beverage, pharmaceutical, cosmetics and forensics fields with total reliability and performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volume (sistema metrico) 25 mL
Sterilità Sterile
Precisione 10% ±0.25, 50% ±0.15, 100% ±0.08CV
Accuracy 10% ±0.3%, 50% ±0.3%, 100% ±0.3%
Certificazione/Conformità CE, IVD
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Repetman
Product Line Repetman
Materiale Polipropilene
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.