Learn More
UVP Replacement Bulbs
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
B-100 High Intensity UV Lamp
Models C-70G, C-71 Chromato-vue Cabinet
Models UVGL-48, ML-49, UVG-47 UV Lamp
Wattage:
6 W
25 W
100 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Base Style | Ad-medium |
| Lighting Life | 16,000 hr. |
| Wattage | 100 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | B-100 High Intensity UV Lamp |
| Include | Replacement 100 W bulb |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 19.05 cm |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Forma | PAR38 |
| Vedi altri risultati |