Learn More
UVP Replacement Bulbs
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
B-100 High Intensity UV Lamp
Models C-70G, C-71 Chromato-vue Cabinet
Models UVGL-48, ML-49, UVG-47 UV Lamp
Wattage:
6 W
25 W
100 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tensione | 115 V |
| Wattage | 25 W |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Models C-70G, C-71 Chromato-vue Cabinet |
| Include | Replacement 25 W tube/bulb |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Product Type | Replacement Bulb |